Läs mer
MP Biomedicals™ EMM, pulveriserat media
Produktkod. 11317859 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
227 g
454 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
227g
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317859 227 g 227g
11327859 454 g 454g
11337859 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317859 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 114110012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 SEK
    1705.91 SEK / 227g
    Save 89.09 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Definierat medium för tillväxt av S. pombe
Formulering
  • Innehåll/liter: 3 g ftalsyra K+, 2,2 g Na2HPO4, 5 g NH4Cl, 20 g dextros
  • Salter: 1,05 g MgCl2 ·6H2O, 14,7μ g CaCl2 ·2H2O, 1 g KCl, 0,04 g Na2S04
  • Vitaminer: 1 mg pantotensyra, 10 mg nikotinsyra, 10 mg myo-inositol, 10μ g biotin
  • Mineraler: 0,5 mg borsyra, 0,4 mg MnSO4, 0,4 mg ZnSO4 ·7H2O, 0,2 mg FeCl·2 6H2O, 40μ g molybdensyra, 0,1 mg KI, 40μ g CuSO4 ·5H20, 1 mg citronsyra
Användningsområden:
Jästcellskultur, Life sciences
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad tiamin (vitamin B1) fri
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Form Pulver
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp EMM
Formulering ftalsyra K+ 3 g/L, Na2HPO4 2,2 g/L, NH4Cl 5 g/L, Dextros 20 g/L, MgCl2,6H2O 1,05 g/L, CaCl2,2H2O 14,7μ g/L, KCl 1 g/L, Na2SO4 0,04 g/L, Pantotensyra 1 mg/L, Nikotinsyra 10 mg/L, myo-inositol 10 mg/L, Biotin 10μ g/L, borsyra 0,5 mg/L, MnSO4 0,4 mg/L, ZnSO4,7H2O 0,4 mg/L, FeCl2,6H2O 0,2 mg/L, Molybdinsyra 40μ g/L, KI 0,1 mg/L, CuSO4.5H2O 40μ g/L, Citronsyra 1 mg/L
För användning med (applikation) För tillväxt av fission Jäst S. Pombe
Kvantitet 227 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • EMM Broth (Powder)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride, sodium phosphate dibasic