missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
EMMPRIN/CD147 Antibody (1159A) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB7721D
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
EMMPRIN/CD147 Monoclonal antibody specifically detects EMMPRIN/CD147 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Specifikationer
| EMMPRIN/CD147 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| 1159A | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| 5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse EMMPRIN/CD147, Ala22-Pro209, Accession # P18572 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Signal Transduction, Vision | |
| 682 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering