missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Emodepside, MedChemExpress

Produktkod. 16443388
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16443388 10 mg 10mg
16429916 50 mg 50mg
16414626 100 mg -
16406117 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16443388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101476

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Emodepside (PF 1022-221) is a cyclooctadepsipeptide with broad-spectrum anthelmintic activity.

Emodepside (PF 1022-221) is a cyclooctadepsipeptide with broad-spectrum anthelmintic activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Emodepside
Fysisk form Solid
CAS 155030-63-0
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C60H90N6O14
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Bay 44-4400
Löslighetsinformation DMSO : 120 mg/mL (107.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C(N([C@H](C(O[C@](C(N([C@H](C(O[C@H](CC1=CC=C(N2CCOCC2)C=C1)C(N(C)[C@H](CC(C)C)C(O[C@H](C)C(N(C)[C@@H](CC(C)C)C3=O)=O)=O)=O)=O)CC(C)C)C)=O)([H])C)=O)CC(C)C)C)[C@H](O3)CC4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 1119.39
Formel vikt 1119.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.