Läs mer
Emodin 8-Beta-D-Glucoside, TRC
Produktkod. 30373659
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373659 10 mg
30388275 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30373659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE52301010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23313-21-5
Molekylformel C21 H20 O10
Molekylvikt (g/mol) 432.38
Synonym 1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 3,8-Dihydroxy-6-methyl-1-anthraquinonyl β-D-Glucopyranoside, 8-O-β-D-Glucopyranosyl Emodin, Anthraglycoside B, Emodin 8-O-β-D-Glucopyranoside, Emodin 8-O-β-D-Glucoside, Emodin 8-β-D-Glucopyranoside, Emodin Glucoside B, NSC 257449
IUPAC-namn 1,6-dihydroxy-3-methyl-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,10-dione
LEDER Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Emodin 8-beta-D-Glucoside
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O10/c1-7-2-9-14(11(24)3-7)18(27)15-10(16(9)25)4-8(23)5-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(6-22)31-21/h2-5,13,17,19-24,26,28-29H,6H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
Formel vikt 432.1056