Läs mer
Emodin-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emodin-d4 |
| CAS | 132796-52-2 |
| Molekylformel | C15H6D4O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione-d4, 1,6,8-Trihydroxy-3-methylanthraquinone-d4, 4,5,7-Trihydroxy-2-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | OC1=C([2H])C(C)=C([2H])C(C(C2=C3C(O)=C([2H])C(O)=C2[2H])=O)=C1C3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.26 |
| Formel vikt | 274.08 |