Learn More
Emodin, MedChemExpress
Product Code. 16472187
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
200mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16472187 50 mg 50mg
16436456 100 mg 100mg
16421126 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16472187 Supplier Medchem Express Supplier No. HY14393
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Emodin (Frangula emodin), an anthraquinone derivative, is an anti-SARS-CoV compound.
Emodin blocks the SARS coronavirus spike protein and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) interaction. Emodin inhibits casein kinase-2 (CK2). Anti-inflammatory and anticancer effects. Emodin is a potent selective 11β-HSD1 inhibitor with the IC50 of 186 and 86 nM for human and mouse 11β-HSD1, respectively. Emodin ameliorates metabolic disorder in diet-induced obese mice.
Spezifikation
Chemical Name or Material Emodin
CAS 518-82-1
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H10O5
Quantity 50 mg
Synonym Frangula emodin
Solubility Information Acetone : 10.87 mg/mL (40.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5.41 mg/mL (20.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C)C=C2O)C(C3=CC(O)=CC(O)=C31)=O
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Formula Weight 270.24
Percent Purity 96.53%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.