Läs mer
Emoxipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emoxipine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-3-7-8(10)5-4-6(2)9-7/h4-5,10H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 137.0841 |
| Procent renhet | >95% |