Läs mer
Empagliflozin Levogalactosan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Empagliflozin Levogalactosan |
| CAS | 2452301-32-3 |
| Molekylformel | C23H25ClO7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1R,2S,3S,4R,5R)-5-(4-Chloro-3-(4-(((S)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol, Empagliflozin Impurity 56 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25ClO7/c24-18-6-3-15(23-22(27)21(26)20(25)19(31-23)12-29-23)10-14(18)9-13-1-4-16(5-2-13)30-17-7-8-28-11-17/h1-6,10,17,19-22,25-27H,7-9,11-12H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@]2(C3=CC(CC4=CC=C(O[C@@H]5COCC5)C=C4)=C(Cl)C=C3)O[C@@H]1CO2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.89 |
| Formel vikt | 448.9 |