Läs mer
Empagliflozin, MedChemExpress
Produktkod. 16486756
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
10mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486756 100 mg -
16479077 5 mg -
16431776 500 mg -
16431519 1 g -
16426498 10 mg 10mg
16412597 50 mg -
16401186 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16486756 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15409
MedChemExpress Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Empagliflozin
CAS 864070-44-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H27ClO7
Kvantitet 100 mg
Synonym BI 10773
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (110.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.11 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER ClC(C=CC([C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=C2)=C2CC(C=C3)=CC=C3O[C@H]4CCOC4
Molekylvikt (g/mol) 450.91
Formel vikt 450.91
Procent renhet 98.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism