Läs mer
Empagliflozin Methyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Empagliflozin Methyl Acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29ClO8/c1-14(27)32-13-21-22(28)23(29)24(30)25(34-21)16-4-7-20(26)17(11-16)10-15-2-5-18(6-3-15)33-19-8-9-31-12-19/h2-7,11,19,21-25,28-30H,8-10,12-13H2,1H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 492.1551 |
| Procent renhet | >95% |