Läs mer
Empagliflozin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Empagliflozin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27ClO7/c24-18-6-3-14(23-22(28)21(27)20(26)19(11-25)31-23)10-15(18)9-13-1-4-16(5-2-13)30-17-7-8-29-12-17/h1-6,10,17,19-23,25-28H,7-9,11-12H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 450.1445 |
| Procent renhet | >95% |