Läs mer
Empesertib, MedChemExpress
Produktkod. 16498117
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498117 5 mg 5mg
16486006 100 mg -
16445408 10 mg -
16401597 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498117 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12858
MedChemExpress Empesertib (BAY 1161909) is a potent Mps1 inhibitor, with an IC50 of < 1 nM.
Empesertib (BAY 1161909) is a potent Mps1 inhibitor, with an IC50 of < 1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Empesertib
CAS 1443763-60-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H26FN5O4S
Kvantitet 5 mg
Synonym BAY 1161909
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (62.54 mM)
LEDER FC1=CC=C([C@@H](C)C(NC2=CC=C(C3=CN4N=C(NC5=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C5OC)N=C4C=C3)C=C2)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 559.61
Formel vikt 559.61
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death