Läs mer
3M™ Emphaze™ Polyimidfilmtejp 5413
Produktkod. 17135034 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (L x B):
36 yd. x 0,5 tum
Produktkod. Mått (L x B)
17135034 36 yd. x 0,5 tum
1 options
Produktkod. 17135034 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100010443
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polyimidfilm och ett silikonlim, användbart för PCB-lodmaskering och andra högtemperaturapplikationer.
Använda 3M™ Polyimidfilmtejp 5413 för PCB-lödmaskering och andra högtemperaturapplikationer inom intervallet 73 till 260 °C. Denna bärnstensfärgade, 0,07 mm tjocka tejp är gjord med en polyimidfilm och ett silikonlim. Den har också en kärna av polyetentejp istället för kartong.
  • Silikonlims höga temperaturprestanda minskar limöverföringen, vilket hjälper till att eliminera rengöring
  • Polyimidfilm ger utmärkt släppning, eftersom den inte mjuknar och förblir formstabil vid höga temperaturer
  • Ytor är skyddade på grund av tejpens flamskyddsförmåga och kemikalie- och strålningsbeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av lim Silikon
Färg Bärnsten
Material Polyimid
Mått (L x B) 36 yd. x 0,5 tum
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 1.2 cm