Läs mer
Thermo Scientific™ Tomma centrifugrör för QuECHERS
Produktkod. 30117600 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
15 ml
50 ml
Färg:
Blått skruvlock
Klart skruvlock
Kvantitet:
500
1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Kvantitet
30117600 2 ml Klart skruvlock 1000
30117599 15 ml Blått skruvlock 500
30117601 50 ml Blått skruvlock 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30117600 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60106CT2
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tömma Thermo Scientific™ Centrifugerör för QuEChERS provberedning är idealiska för hantering av dina QuEChERS prover. De levereras med skruvlock för säker försegling och är förpackade separat.
Thermo Scientific™ Tomma centrifugrör för QuEChERS provberedning ger en pålitlig lösning för dina provberedningsbehov. Dessa rör med skruvkork hjälper till att säkerställa säker tätning och är designade för enkel hantering för att passa dina centrifugeringsbehov.
  • Kompatibel med QuEChERS provberedning
  • För användning i centrifuger
  • Säkra tätning med skruvlock
  • Idealisk för exakt och effektiv analys av bekämpningsmedel i livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Basmaterial Polypropen
Beskrivning Tomma centrifugrör för QuECHERS
För användning med (applikation) QUECHERS
Typ QuEChERS Sample Prep
Volym (metrisk) 2 ml
Kvantitet 1000
Färg Klart skruvlock