Läs mer
Thermo Scientific™ Tomma centrifugrör för QuECHERS
Produktkod. p-10565045 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
15 ml
50 ml
Färg:
Blått skruvlock
Klart skruvlock
Kvantitet:
500
1000
Produktkod. 30117600
Brand: Thermo Scientific™ 60106CT2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tömma Thermo Scientific™ Centrifugerör för QuEChERS provberedning är idealiska för hantering av dina QuEChERS prover. De levereras med skruvlock för säker försegling och är förpackade separat.
Thermo Scientific™ Tomma centrifugrör för QuEChERS provberedning ger en pålitlig lösning för dina provberedningsbehov. Dessa rör med skruvkork hjälper till att säkerställa säker tätning och är designade för enkel hantering för att passa dina centrifugeringsbehov.
  • Kompatibel med QuEChERS provberedning
  • För användning i centrifuger
  • Säkra tätning med skruvlock
  • Idealisk för exakt och effektiv analys av bekämpningsmedel i livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Basmaterial Polypropen
Beskrivning Tomma centrifugrör för QuECHERS
För användning med (applikation) QUECHERS
Typ QuEChERS Sample Prep
Volym (metrisk) 2 ml
Kvantitet 1000
Färg Klart skruvlock