Läs mer
BIOTIX™ Tom Optimus rack för CleanPak och omladdning av spetsutkastning
Produktkod. 30216529
Change view
Storlek:
10 till 300 μl
1000 till 1250 μl
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30216529 10 till 300 μl
30216550 1000 till 1250 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30216529 Leverantör BIOTIX™ Leverantörsnummer 63300151
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Ver todas las promociones
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BIOTIX™ Empty Optimus Rack for CleanPak and Tip Eject Reloads är kompatibel med CleanPak och TipEject omladdningar för enkel överföring och omladdning
  • Låsspänne för att säkra spetsarna under transport
  • Fullständig 180-graders gångjärnsdesign för bekväm flerkanalpipettering
  • SBS Footprint kan användas som en 96-brunns automationsreservoar med pyramidala brunnar
  • Fullt autoklaverbar för flera användningar med CleanPak och Tip Eject-omladdningar
Información de órdenes
10 rack per pack
Certifications
ISO 9001:2015, certifierad fri från DNASE, RNASE, endotoxiner/pyrogener, PCR-hämmare. Steriliserad produkt är certifierad till 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beskrivning 10-300 μl Optimus tomt rack
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Pipettspetsar
Material Polypropen
Positioner 96
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) uTIP och omladdningar xTIP4
För användning med (utrustning) CleanPak och TipEject
Kvantitet 10 racks/pk.
Storlek 10 till 300 μl
Längd (metrisk) 130 mm
Inkluderar Botten och locket
Produkttyp Töm påfyllningsgaller med lock
Array 8 x 12
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.