Läs mer
BIOTIX™ Tom Optimus rack för CleanPak och omladdning av spetsutkastning
Produktkod. 30216550
Change view
Storlek:
10 till 300 μl
1000 till 1250 μl
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30216550 1000 till 1250 μl
30216529 10 till 300 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30216550 Leverantör BIOTIX™ Leverantörsnummer 63300152
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BIOTIX™ Empty Optimus Rack for CleanPak and Tip Eject Reloads är kompatibel med CleanPak och TipEject omladdningar för enkel överföring och omladdning
  • Låsspänne för att säkra spetsarna under transport
  • Fullständig 180-graders gångjärnsdesign för bekväm flerkanalpipettering
  • SBS Footprint kan användas som en 96-brunns automationsreservoar med pyramidala brunnar
  • Fullt autoklaverbar för flera användningar med CleanPak och Tip Eject-omladdningar
Beställningsinfo
10 rack per pack
Certifikat
ISO 9001:2015, certifierad fri från DNASE, RNASE, endotoxiner/pyrogener, PCR-hämmare. Steriliserad produkt är certifierad till 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1000 till 1250 μl Optimus tomt rack
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Pipettspetsar (20 till 300 μl, D300)
Material Polypropen
Positioner 96
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) uTIP och omladdningar xTIP4
För användning med (utrustning) CleanPak och TipEject
Kvantitet 10 racks/pk.
Storlek 1000 till 1250 μl
Längd (metrisk) 130 mm
Inkluderar Botten och locket
Produkttyp Töm påfyllningsgaller med lock
Array 8 x 12