Läs mer
IBA Lifesciences Tomma spinnkolonner; 50 kolumner
Produktkod. 17577466 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
50 kolumner
Produktkod. Kvantitet
17577466 50 kolumner
1 options
Produktkod. 17577466 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 25150050
Beräknad leverans: 11-11-2026
Tomma Spin-kolonner för snabb proteinrening med Strep-Tactin XT™ 4Flow™ hög kapacitet.
  • Empty Spin Columns är idealiska för snabb proteinrening från små provvolymer.
  • De är försedda med insatta frits (maskstorlek 10μ m), skruvlock och snäpppluggar och kompatibel med konventionella 1,5 ml eller 2,0 ml reaktionsrör.
  • Frittan i den nedre delen av kolonnen säkerställer att hartset förblir i spinnkolonnen medan prov eller buffert strömmar igenom snabbt under centrifugeringsprocessen.
  • Den maximala påfyllningsvolymen är 700μ L.
  • De tomma spinnkolonnerna erbjuds utan harts och reningsbuffert för att underlätta en kundspecifik applikation och experimentell design, t.ex. om specifika buffertförhållanden krävs.
  • För rening av Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner, kombinationen med Strep-Tactin XT™ 4Flow™ harts med hög kapacitet rekommenderas.
Specifikationer
Arbetsflödessteg Proteinrening
Kvantitet 50 kolumner
Provvolym max. 700μ L
Formatera Centrifugkolonn
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts
Endast för forskning.