Läs mer
Buerkle™ Tömningsenhet för zonprovtagare
Handla allt Bürkle Produkter
Inkluderar:
3 trattar
Separat tömningstratt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Sparar värdefull tid
- Minskar kontaminering
- Individuella trattar kan ställas in på olika axelavstånd för uppsamlingskamrarna
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Tömningsenhet |
| Material | PVC, polypropen, rostfritt stål (V2A) |
| Inkluderar | 3 trattar |
| För användning med (utrustning) | Zonprovtagare |
| Längd (metrisk) | 100 cm |