Läs mer
Buerkle™ Tömningsenhet för zonprovtagare
Produktkod. 11901561 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
130 mm
158 mm
Längd (metrisk):
97 mm
974 mm
Bredd (metrisk):
110 mm
157 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11901561 130 mm 97 mm 110 mm Varje
10257584 158 mm 974 mm 157 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11901561 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53170033
I lager
Buerkle™ Tömningsanordning för zonprovtagare gör att prover kan tömmas direkt i provbehållarna.
  • Sparar värdefull tid
  • Minskar kontaminering
  • Individuella trattar kan ställas in på olika axelavstånd för uppsamlingskamrarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tömningsenhet
Material Rostfritt stål (V2A)
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Inkluderar Separat tömningstratt
För användning med (applikation) Zonprovtagare
För användning med (utrustning) Zonprovtagare
Höjd (engelska) 5.12 in.
Höjd (metrisk) 130 mm
Längd (engelska) 3.82 in.
Längd (metrisk) 97 mm
Bredd (engelska) 4.33 in.
Bredd (metrisk) 110 mm