Läs mer
Buerkle™ Tömningsenhet för zonprovtagare
Produktkod. p-8658014 Handla allt Bürkle Produkter
Inkluderar:
3 trattar
Separat tömningstratt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10257584
Brand: Buerkle™ 53170030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Tömningsanordning för zonprovtagare gör att prover kan tömmas direkt i provbehållarna.
  • Sparar värdefull tid
  • Minskar kontaminering
  • Individuella trattar kan ställas in på olika axelavstånd för uppsamlingskamrarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tömningsenhet
Material PVC, polypropen, rostfritt stål (V2A)
Inkluderar 3 trattar
För användning med (utrustning) Zonprovtagare
Längd (metrisk) 100 cm