Läs mer
EMT inhibitor-1, MedChemExpress
Produktkod. 16496037
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496037 5 mg -
16473318 10 mg -
16462716 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101275
MedChemExpress EMT inhibitor-1 is an inhibitor of of Hippo, TGF-β, and Wnt signaling pathways with antitumor activities.
EMT inhibitor-1 is an inhibitor of of Hippo, TGF-β, and Wnt signaling pathways with antitumor activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EMT inhibitor-1
Fysisk form Solid
CAS 1638526-21-2
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H12Cl2N2O2S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (313.27 mM)
LEDER OCCCCOC1=NSN=C1C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 319.21
Formel vikt 319.21
Procent renhet 98.71%