Läs mer
Emtricitabin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315918
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315918 1 ml
1 options
Produktkod. 30315918 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13118300AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Emtricitabine
CAS 143491-57-0
Analyt- eller komponentnamn Emtricitabine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 F N3 O3 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC
InChI formel InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
IUPAC-namn 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 247.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 247,0427 g/mol