Läs mer
Emtricitabine-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emtricitabine-13C,15N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1/i8+1,11+1,12+1 |
| Formel vikt | 250.0401 |