Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabin
Produktkod. p-7139366 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15781789
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 143491-57-0 | C8H10FN3O3S
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143491-57-0
Molekylformel C8H10FN3O3S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Emtricitabin
Kvantitet 1 g
Löslighet Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: mycket löslig i metanol, mycket svagt löslig i acetonitril
Merck Index 153622
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Formel vikt 247.24
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.