Läs mer
Emtricitabine 6’-Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emtricitabine 6’-Disulfide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18F2N6O4S4/c17-7-1-23(15(25)21-13(7)19)9-3-29-11(27-9)5-31-32-6-12-28-10(4-30-12)24-2-8(18)14(20)22-16(24)26/h1-2,9-12H,3-6H2,(H2,19,21,25)(H2,20,22,26)/t9-,10-,11+,12+/m0/s1 |
| Formel vikt | 524.024 |