Läs mer
Emtricitabine Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emtricitabine Carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8FN3O4S/c9-3-1-12(8(15)11-5(3)10)4-2-17-7(16-4)6(13)14/h1,4,7H,2H2,(H,13,14)(H2,10,11,15)/t4-,7+/m0/s1 |
| Formel vikt | 261.022 |