Läs mer
Emtricitabine, MedChemExpress
Produktkod. 16433357
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16433357 50 mg 50mg
16417306 100 mg -
16401266 200 mg -
16471856 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16433357 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17427
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Emtricitabine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) with an EC50 of 0.01 μM in PBMC cell. It is an antiviral drug for the treatment of HIV infection.
Emtricitabine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) with an EC50 of 0.01 μM in PBMC cell. It is an antiviral drug for the treatment of HIV infection.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Emtricitabine
Fysisk form Solid
CAS 143491-57-0
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H10FN3O3S
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym BW1592
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (404.45 mM)
LEDER O=C1N=C(N)C(F)=CN1[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Molekylvikt (g/mol) 247.25
Formel vikt 247.25
Procent renhet 97.0%