missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Emtricitabine Menthyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emtricitabine L-Menthyl Ester |
| CAS | 764659-72-5 |
| Molekylformel | C18 H26 F N3 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, Emtricitabine L-Menthyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26FN3O4S/c1-9(2)11-5-4-10(3)6-13(11)25-16(23)17-26-14(8-27-17)22-7-12(19)15(20)21-18(22)24/h7,9-11,13-14,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,20,21,24)/t10-,11+,13-,14+,17-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@@H](CS2)N3C=C(F)C(=NC3=O)N |
| IUPAC-namn | [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.48 |
| Formel vikt | 399.1628 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?