Läs mer
Emtricitabin, Mikromol™
Produktkod. 17943046
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17943046 100 mg
1 options
Produktkod. 17943046 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1325.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Emtricitabin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Emtricitabine
CAS 143491-57-0
Analyt- eller komponentnamn Emtricitabine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 F N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC
InChI formel InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
IUPAC-namn 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 247.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 247,0427 g/mol