Läs mer
Emtricitabin S-oxid (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30136619
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136619 100 mg
17992385 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE525030100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152128-77-3
Molekylformel C8 H10 F N3 O4 S
Synonym 2(1H)-Pyrimidinon, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymetyl)-3-oxido-1,3-oxatiolan-5-yl]-∣2(1H)-Pyrimidinon, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]-, S-oxid, [2R-(2,5α α)]-∣2(1H)-Pyrimidinon, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymetyl)-3-oxido-1,3-oxatiolan-5-yl]-, [2R-(2,5α α)]- (9CI) ∣1,3-oxatiolan, 2(1H)-pyrimidinon-härledning. ∣4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymetyl)-3-oxido-1,3-oxatiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinon
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 263.25
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet >95% (HPLC)
Kvantitet 100 mg
Kemiskt namn eller material Emtricitabin S-oxid (blandning av diastereomerer)