Läs mer
Emtricitabine Sulfone, Mikromol™
Beskrivning
Emtricitabine Sulfone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emtricitabine Sulfone |
| CAS | 1161846-23-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Emtricitabine Sulfone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H10 F N3 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3,3-dioxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, Emtricitabine Sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10FN3O5S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-18(15,16)6(2-13)17-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS(=O)(=O)[C@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3,3-dioxo-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one |
| Visa mer |