Läs mer
Emtricitabin Sulfoxid, Mikromol™
Beskrivning
Emtricitabin Sulfoxidid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 152128-77-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H10 F N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, S-oxide, [2R-(2alpha,5alpha)]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, [2R-(2alpha,5alpha)]- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10FN3O4S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-17(15)6(2-13)16-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+,17?/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS(=O)[C@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymetyl)-3-oxo-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one |
| Visa mer |