Läs mer
Emtricitabine Sulfoxide, Mikromol™
Produktkod. 17971796
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971796 100 mg
17912386 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971796 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1325.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Emtricitabine Sulfoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers)
CAS 152128-77-3
Analyt- eller komponentnamn Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H10 F N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, S-oxide, [2R-(2alpha,5alpha)]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, [2R-(2alpha,5alpha)]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C8H10FN3O4S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-17(15)6(2-13)16-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+,17?/m0/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS(=O)[C@H](CO)O2
IUPAC-namn 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxo-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 263.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 263.0376 g/mol