Läs mer
Cole-Parmer™ HM-200-seriens kolv/trattvärmemantel
Produktkod. 11502684
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 till 50 ml
100 till 250 ml
2000 till 5000 ml
500 till 1000 ml
Wattal:
60 W
150 W
300 W
800 W
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Wattal Förpackningsstorlek
11502684 500 till 1000 ml 300 W Varje
11582674 10 till 50 ml 60 W Varje
11592674 100 till 250 ml 150 W Varje
11512684 2000 till 5000 ml 800 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11502684 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3610425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8065.00 SEK
    7038.56 SEK / Paket med 1
    Save 1026.44 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
HM-200-seriens kolv/trattvärmemantel har en öppning i basen som rymmer en mängd olika kolvar och 60° trattar.
  • Keramisk fiberisolering håller väskan sval.
  • Inbyggd strömkontroll erbjuder bekvämlighet.
  • Kemikaliebeständigt polypropenhölje.
  • Trattformat hålrum med bottenöppning tillåter användning med 60° trattar och en mängd olika rundbottnade och päronformade kolvar.
  • Värmemantlar har en maximal elementtemperatur på 842 °F (450 °C).
  • Keramisk fiberisolering håller polypropenhöljet svalt.
  • Inbyggd kraftkontroll med urtavlor från 1 till 10 ger repeterbarhet.
  • Lamporna ''ström på'' och ''värmare på'' indikerar om enheten är på.
  • Värmemantlarna i 36101-serien med foder av rostfritt stål (SS) över värmeelementet ger skydd mot spill och underlättar rengöringen.
  • Värmemantlarna i 36104-serien inkluderar en säkerhetsjord (jord) skärm för att ge operatörens säkerhet.
  • Alla mantlar (förutom 5000 mL-modeller) har en enkel stödstångsklämma som accepterar en 1/2 tums stång.
Specifikationer
Kapacitet 500 till 1000 ml (16,9 till 33,8 oz.)
Kapacitet (metrisk) 500 till 1000 ml
För användning med Kolvar
Mått (L x B x H) 310 x 238 x 145 mm
Spänning 230 V
Liner material Rostfri skärm
Strömförsörjningsdetaljer UK och EU-kontakt
Wattal 300 W
Vikt (metrisk) Frakt 2.76 kg
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelska) 16,9 till 33,8 oz.
Frekvens 50/60 Hz