missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Emx1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-41151AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Emx1 Polyclonal antibody specifically detects Emx1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| Emx1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Chicken | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| 2016 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgY |
| Western Blot, ELISA | |
| Alexa Fluor 647 | |
| empty spiracles homeobox 1, empty spiracles-like protein 1 | |
| Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human EMX1. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of EMX1. Amino Acid Squence: CAAAASEEPLRPTALN | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering