Läs mer
Emylcamate, Mikromol™
Beskrivning
Emylcamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emylcamate |
| CAS | 78-28-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Emylcamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H15 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Pentanol, 3-methyl-, 3-carbamate, 3-Pentanol, 3-methyl-, carbamate (8CI,9CI), Carbamic acid, 1-ethyl-1-methylpropyl ester (6CI,7CI), 1-Ethyl-1-methylpropyl carbamate, 3-Methyl-3-pentanol carbamate, 91 JD, Diethyl methyl carbinol urethan, Emylcamate, JD 91, KABI 925, MK 250, Methyl diethyl carbinol urethan, NSC 169882, NSC 169917, Nuncital, Restetal, Statran, Striatran, tert-Hexanol carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-4-7(3,5-2)10-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H2,8,9) |
| LEDER | CCC(C)(CC)OC(=O)N |
| IUPAC-namn | 3-methylpentan-3-yl carbamate |
| Visa mer |