Läs mer
EN 12918 Organophosphorus Mixture 440 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313125
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313125 1 ml
1 options
Produktkod. 30313125 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000440AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos
CAS 2642-71-9, 86-50-0, 2104-96-3, 470-90-6, 2921-88-2, 5598-13-0
Analyt- eller komponentnamn Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Azinphos-ethyl 100 μg/mL∣Azinphos-methyl 100 μg/mL∣Bromophos-methyl 100 μg/mL∣Chlorfenvinphos 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phosalone 100 μg/mL∣Propetamphos 100 μg/mL∣Triadimefon 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL