Läs mer
EN 14039/ISO 16703 Hydrocarbon Standard in n-Heptane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives)∣n-Decane∣Tetracontane |
| CAS | 68476-34-6, 8042-47-5, 124-18-5, 4181-95-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives)∣n-Decane∣Tetracontane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Heptane |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | n-Decane 0.02985 μg/mL∣Tetracontane 30 μg/mL∣Diesel fuel No.2 4000 μg/mL∣Mineral Oil (without additives) 4004 μg/mL |