Läs mer
EN 14039/ISO 16703/ISO 9377 n-Alkanes System Performance Standard 50 μg/ml i n-Heptan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328574
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328574 1 ml
1 options
Produktkod. 30328574 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000971HP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 630-01-3
Analyt- eller komponentnamn n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Heptane
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 50 μg/mL∣n-Docosane 50 μg/mL∣n-Dodecane 50 μg/mL∣n-Dotriacontane 50 μg/mL∣n-Eicosane 50 μg/mL∣n-Hexacosane 50 μg/mL∣n-Hexadecane 50 μg/mL∣n-Hexatriacontane 50 μg/mL∣n-Octadecane 50 μg/mL∣n-Octatriacontane 50 μg/mL∣n-Tetradecane 50 μg/mL∣n-Tetratriacontane 50 μg/mL∣Octacosane 50 μg/mL∣Tetracontane 50 μg/mL∣Tetracosane 50 μg/mL∣Triacontane 50 μg/mL