Läs mer
EN 14039/ISO 16703 Mineral Oil Mixture 233 5000 μg/mL in Heptane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives) |
| CAS | 68476-34-6, 8042-47-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Heptane |
| Industry Type | Food Testing |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Diesel fuel No.2 5000 μg/mL∣Mineral Oil (without additives) 5000 μg/mL |