Läs mer
EN-RAGE/S100A12 Antibody (161205) [FITC], Novus Biologicals™
Produktkod. 18685853 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18685853 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18685853 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB10521F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
EN-RAGE/S100A12 Monoclonal antibody specifically detects EN-RAGE/S100A12 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen EN-RAGE/S100A12
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 161205
Konjugera FITC
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CAAF1Neutrophil S100 protein, CAGCS100 calcium binding protein A12 (calgranulin C), Calcium-binding protein in amniotic fluid 1, Calgranulin-C, CGRPEN-RAGE, ENRAGE, Extracellular newly identified RAGE-binding protein, MRP6, p6calgranulin C, protein S100-A12, S100 calcium binding protein A12, S100 calcium-binding protein A12, S100 calcium-binding protein A12 (calgranulin C)
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human EN-RAGE, Met1-Glu92, Accession # P80511
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6283
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b