Läs mer
Justrite SV Säkerhetsskåp 90 minuter
Beskrivning
- Skåpet är konstruerat av 1-15 mm stål- och stenullsfiber med hög densitet och kalciumsulfatpaneler, och har en robust syrabeständig epoxibelagd utsida som ger utmärkt korrosionsbeständighet
- I händelse av brand sväller den termoexpanderande isoleringen i värme för att säkerställa en hermetisk tätning enligt standarden EN14470-1
- Skåpsdörrarna öppnas eller stängs manuellt
- I händelse av brand släpper det inbyggda smältlänksystemet för att möjliggöra automatisk stängning av dörrar vid 50 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Förvaring av brandfarliga ämnen |
| Höjd (metrisk) | 207 cm |
| Längd (engelska) | 47 tum |
| Längd (metrisk) | 120 cm |
| Färg | Gult |
| Material | Stål |
| Produkttyp | Säkerhetsskåp |