Läs mer
Justrite SV Säkerhetsskåp 90 minuter
Produktkod. p-7227308
Längd (metrisk):
60 cm
120 cm
Produktkod. 17702368
Brand: Justrite JCB22608YL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
EN-godkända säkerhetsskåp med extrem brandbeständighet för förvaring av brandfarliga ämnen. 90 minuters brandmotstånd certifierad enligt EN14470-1 norm.
  • Skåpet är konstruerat av 1-15 mm stål- och stenullsfiber med hög densitet och kalciumsulfatpaneler, och har en robust syrabeständig epoxibelagd utsida som ger utmärkt korrosionsbeständighet
  • I händelse av brand sväller den termoexpanderande isoleringen i värme för att säkerställa en hermetisk tätning enligt standarden EN14470-1
  • Skåpsdörrarna öppnas eller stängs manuellt
  • I händelse av brand släpper det inbyggda smältlänksystemet för att möjliggöra automatisk stängning av dörrar vid 50 °C
Specifikationer
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga ämnen
Höjd (metrisk) 207 cm
Längd (engelska) 2 ft.
Längd (metrisk) 60 cm
Färg Gult
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsskåp