missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ EN6

Beskrivning
EN6 is an activator of lysosomal vacuolar H+ ATPase (v-ATPase). EN6 covalently binds to the catalytic subunit of v-ATPase leading to increased acidification of lysosomes, inactivation of mTORC1 signaling and activation of autophagy in vivo. EN6 triggers entosis and promotes clearance of TDP43 protein aggregates in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-Fluoro-3-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]phenyl]-1-(2-fluorophenyl)-1 H-pyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 1808714-73-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | H+-ATPase Inhibitors |
| Molekylformel | C19H14F2N4O2 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?