Läs mer
Enalapril Diketopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enalapril Diketopiperazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O4/c1-3-26-20(25)17(12-11-15-8-5-4-6-9-15)22-14(2)18(23)21-13-7-10-16(21)19(22)24/h4-6,8-9,14,16-17H,3,7,10-13H2,1-2H3/t14-,16-,17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 358.1893 |
| Procent renhet | >95% |