Läs mer
Enalapril-etylester (N-[(1S)-1-(Etoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]-L-alanyl-L-prolin-etylester), Mikromol™
Beskrivning
Enalapril-etylester (N-[(1S)-1-(Etoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]-L-alanyl-L-prolin-etylester)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enalapril Ethyl Ester |
| CAS | 87420-38-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Enalapril Ethyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H32 N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline ethyl ester (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32N2O5/c1-4-28-21(26)18(14-13-17-10-7-6-8-11-17)23-16(3)20(25)24-15-9-12-19(24)22(27)29-5-2/h6-8,10-11,16,18-19,23H,4-5,9,12-15H2,1-3H3/t16-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | etyl (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidin-2-karboxylat |
| Visa mer |