Läs mer
Enalapril maleate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enalapril Maleate |
| CAS | 76095-16-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Enalapril Maleate |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C20 H28 N2 O5 . C4 H4 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Enalapril Maleate, L-Proline, N-[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), L-Proline, 1-[N-[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl]-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Acetensil, Alphrin, Amprace, Analept, Antiprex, BQL, Benalipril, Biocronil, Bitensil, Cardiovet, Controlvas, Converten, Convertin, Ednyt, Elfonal, Enacard, Enaladil, Enalapril maleate, Enaloc, Enapren, Enapril, Enaprin, Enaril, Envas, Glioten, Hipoartel, Hytrol, Innovace, Innovade, Inoprilat, Invoril, Kenopril, Lapril, Lotrial, MK 421, MK 421 maleate, Minipril, Naprilene, Naritec, Nuril, Olivin, Pres, Presil, Pressotec, Renavace, Renitec, Renitek, Reniten, Renivace, Repantril, Sintec, Tenace, Unaril, Unipril, Vasopril, Vasotec, Xanef |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O5.C4H4O4/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,16-,17-;/m0./s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Visa mer |