Läs mer
Enalapril maleate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312849
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312849 1 ml
1 options
Produktkod. 30312849 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13119000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enalapril Maleate
CAS 76095-16-4
Analyt- eller komponentnamn Enalapril Maleate
Frakt skick +20°C
Molekylformel C20 H28 N2 O5 . C4 H4 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Enalapril Maleate, L-Proline, N-[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), L-Proline, 1-[N-[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl]-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Acetensil, Alphrin, Amprace, Analept, Antiprex, BQL, Benalipril, Biocronil, Bitensil, Cardiovet, Controlvas, Converten, Convertin, Ednyt, Elfonal, Enacard, Enaladil, Enalapril maleate, Enaloc, Enapren, Enapril, Enaprin, Enaril, Envas, Glioten, Hipoartel, Hytrol, Innovace, Innovade, Inoprilat, Invoril, Kenopril, Lapril, Lotrial, MK 421, MK 421 maleate, Minipril, Naprilene, Naritec, Nuril, Olivin, Pres, Presil, Pressotec, Renavace, Renitec, Renitek, Reniten, Renivace, Repantril, Sintec, Tenace, Unaril, Unipril, Vasopril, Vasotec, Xanef
InChI formel InChI=1S/C20H28N2O5.C4H4O4/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,16-,17-;/m0./s1
LEDER CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 492.52
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 492.2108 g/mol