Läs mer
Enalapril maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Enalapril (maleate) (MK-421 (maleate)), the active metabolite of enalapril, is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enalapril maleate |
| CAS | 76095-16-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H32N2O9 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | MK-421 maleate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (101.52 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (67.67 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](C)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)CCC1.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.52 |
| Visa mer |