Läs mer
Enalapril tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enalapril tert-Butyl Ester |
| CAS | 108428-39-3 |
| Molekylformel | C24H36N2O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36N2O5/c1-6-30-22(28)19(15-14-18-11-8-7-9-12-18)25-17(2)21(27)26-16-10-13-20(26)23(29)31-24(3,4)5/h7-9,11-12,17,19-20,25H,6,10,13-16H2,1-5H3/t17?,19-,20?/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OCC)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(N2[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC2)=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl ((S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)-L-alanyl-L-prolinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.55 |
| Formel vikt | 432.26 |